Learn More
Cobalt(II) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11378597
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15238-00-3
Numero MDL MFCD00016030
Sinonimo cobalt ii iodide, acmc-20ale6, cobalt ii iodide, anhydrous, cobalt ii iodide, ultra dry, cobalt ii iodide, powder, cobalt ii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
Specifica
Punti di ebollizione 570°C (vac.)
Materiale o nome chimico Cobalt(II) iodide
Punto di fusione 515°C (vac.)
Nota nome Ultra dry
Colore White
Forma fisica Beads
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,2443
Peso formulazione 312.74
Percent Purity 99.999%
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
Densità 5.584 g/mL