Learn More
Cobalt(II,III) oxide, 99.7% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11319317
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
For Use With Enamels, Semiconductors, Grinding Wheels
Finds use in enamels, semiconductors, grinding wheels. Used in catalysis, superconductors, ceramics and other fields as an important inorganic material. Also used as catalyst and catalyst carrier, as electrode active material, for glass, porcelain colorants and pigments, as chemical industry oxidant and as a catalyst for organic synthesis, in senior goggles and other filter materials, in temperature and gas sensors, in electronic ceramics, in lithium ion battery electrode materials, magnetic materials, electrochromic devices, enamels, solar energy absorbers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1308-06-1
Formula molecolare Co3O4
Molecular Weight (g/mol) 240.80
Numero MDL MFCD00010939
InChI Key UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
PubChem CID 11651651
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II, III) oxide
Punto di fusione 900°C (decomposition)
Colore Black
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.7% (Metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in acids and alkalis. Insoluble in water.
IUPAC Name dicobalt(3+) λ²-cobalt(2+) tetraoxidandiide
Peso formulazione 240.8
Odore Odorless
Imballaggio Packing group III
Densità 6.11 g/cm3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalt(II,III) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..