Learn More
Cobalt(II) fluoride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10562091
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-17-2
Formula molecolare CoF2
Molecular Weight (g/mol) 96.96
Numero MDL MFCD00010941
InChI Key YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cobalt ii fluoride, cobalt fluoride, cobalt difluoride, cobaltous fluoride, hsdb 236, cobalt fluoride pink, cobalt ii fluoride, powder, cobalt ii fluoride, anhydrous, cobalt ii fluoride, ultra dry
PubChem CID 24820
IUPAC Name difluorocobalt
SMILES F[Co]F
Specifica
Punti di ebollizione 1400°C
Materiale o nome chimico Cobalt(II) fluoride
Punto di fusione 1200°C
Nota nome 99%
Colore Pink
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ex F)
Formula lineare CoF2
Indice di Merck 15, 2424
Peso formulazione 96.96
Percent Purity 99%
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalt(II) fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cobalt(II) fluoride