Specifica
Materiale o nome chimico | Cobalt(II) citrate dihydrate |
Punto di fusione | ∼150°C (decomposition) |
Quantità | 100 g |
Numero UN | UN3077 |
Peso formulazione | 591.02 (554.99 Anhydrous) |
Percent Purity | 98% |
Titolo del prodotto
Cobalt(II) citrate dihydrate, 98% >