Learn More
Cobalt(II) chloride, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Descrizione
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Cobalt(II) chloride |
Quantità | 50 g |
Formula lineare | CoCl2 |
Numero UN | UN3077 |
Peso formulazione | 129.84g/mol |
Percent Purity | ≥98% (KT) |
Pressione del vapore | 40 mmHg (0°C) |