Learn More
Cobalt(Ii) Chloride Hexahydrate, Reagent grade, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120333 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
25g
Identificatori chimici
CAS 7791-13-1
Formula molecolare Cl2CoH12O6
Molecular Weight (g/mol) 237.92
Numero MDL MFCD00149652
InChI Key GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(Ii) Chloride Hexahydrate
Punto di fusione 86°C
Colore Red
Quantità 25 g
Formula lineare CoCl2 · 6H2O
Numero UN UN3077
Peso formulazione 237.93g/mol
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystals
Pressione del vapore 40mmHg (0°C)
Densità 1.9g/cu.cm