Learn More
Cobalt(II) chloride hexahydrate, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10194300
250 g, Flacone in plastica
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
CAS: 7791-13-1 | Cl2CoH12O6 | 237.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7791-13-1
Formula molecolare Cl2CoH12O6
Molecular Weight (g/mol) 237.92
Numero MDL MFCD00149652
InChI Key GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) chloride hexahydrate
Punto di fusione 86.0°C
Colore Purple to Red
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Formula lineare CoCl2·6H2O
Fieser 01,155; 06,127; 11,479
Indice di Merck 15, 2421
Informazioni di solubilità Solubility in water: 970g/L (20°C)
Peso formulazione 237.93
Percent Purity 98.0 to 102.0% (Complexometry)
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalt(II) chloride hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Titolo del prodotto
Cobalt(II) chloride hexahydrate, for analysis, Thermo Scientific Chemicals >