Learn More
Cobalt(II) chloride hexahydrate, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7791-13-1 | Cl2CoH12O6 | 237.92 g/mol
89.16€ - 590.94€
Identificatori chimici
CAS | 7791-13-1 |
---|---|
Formula molecolare | Cl2CoH12O6 |
Molecular Weight (g/mol) | 237.92 |
Numero MDL | MFCD00149652 |
InChI Key | GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC Name | λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10378040
|
Thermo Scientific
192091000 |
100 g | Flacone in plastica |
89.16€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10194300
|
Thermo Scientific Acros
192092500 |
250 g | Flacone in plastica |
172.86€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10447940
|
Thermo Scientific Acros
192090010 |
1 kg | Flacone in plastica |
590.94€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7791-13-1 | |
237.92 | |
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] |
Cl2CoH12O6 | |
MFCD00149652 | |
λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride |
Specifica
Cobalt(II) chloride hexahydrate | |
7791-13-1 | |
Powder | |
CoCl2·6H2O | |
01,155; 06,127; 11,479 | |
Solubility in water: 970g/L (20°C) | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] | |
237.92 | |
98.0 to 102.0% (Complexometry) |
86.0°C | |
Purple to Red | |
Cl2CoH12O6 | |
MFCD00149652 | |
15, 2421 | |
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L | |
λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride | |
237.93 | |
Analytical |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May damage fertility.
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
Suspected of causing genetic defects.
May cause cancer by inhalation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause allergy or ast
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF ON SKIN:
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'rtecsNumber' : GG0200000
- Cobalt(II) chloride hexahydrate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H360F-Può nuocere alla fertilità.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.