Learn More
Cobalt(II) carbonate hydrate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11994311
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57454-67-8
Formula molecolare CCoO3
Molecular Weight (g/mol) 118.94
Numero MDL MFCD00149654
InChI Key ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cobalt ii carbonate hydrate, cobalt carbonate hydrate, acmc-20aqp2, co3.co.h2o, ksc169q7l, cobalt ii carbonate hydrate-co co min
PubChem CID 16211458
SMILES [Co++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) carbonate hydrate
Colore White to Yellow
Forma fisica Mass, Crystals, Crystalline Powder and/or Chunks
Quantità 1 kg
Formula lineare CoCO3·xH2O
Indice di Merck 14,2436
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
IUPAC Name cobalt(2+);carbonate;hydrate
Peso formulazione 118.94
Percent Purity ≥45.5% (Cobalt) (Complexometry)
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalt(II) carbonate hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .