Learn More
Cobalt(II) carbonate hydrate, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Cobalt(II) carbonate hydrate |
Colore | White to Yellow |
Forma fisica | Mass, Crystals, Crystalline Powder and/or Chunks |
Quantità | 250 g |
Formula lineare | CoCO3·xH2O |
Indice di Merck | 14,2436 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble |
IUPAC Name | cobalt(2+);carbonate;hydrate |
Peso formulazione | 118.94 |
Percent Purity | ≥45.5% (Cobalt) (Complexometry) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cobalt(II) carbonate hydrate
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H360F-Può nuocere alla fertilità.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .