Learn More
Cobalt(II) bromide, anhydrous, 97%
Codice prodotto. p-7049821
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
CAS: 7789-43-7 | Br2Co | 218.741 g/mol
Cobalt(II) bromide is used as a catalyst in organic synthesis. It is used as a precursor in the production of ethylsulfanyl)porphyrazinato)cobalt(II), which gives the possibility of intermolecular ferromagnetic interactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-43-7
Formula molecolare Br2Co
Molecular Weight (g/mol) 218.741
Numero MDL MFCD00016017
InChI Key BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cobalt bromide, cobalt ii bromide, cobalt bromide cobr2, cobalt dibromide, cobaltous bromide, hsdb 998, cobalt bromide ous
PubChem CID 24610
IUPAC Name dibromocobalt
SMILES [Co](Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) bromide
Punto di fusione 678°C (in N2)
Nota nome Anhydrous
Colore Green
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Indice di Merck 14,2435
Informazioni di solubilità Soluble in water,methanol,ethanol,acetone,methyl acetate Soluble in water,methyl acetate,ether,ethanol,methanol and acetone.
Peso formulazione 218.75
Percent Purity 97%
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.909 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalt(II) bromide,anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .