Learn More
Cobalt(Ii) Acetate Tetrahydrate, Reagent grade, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120330 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Reagent Grade
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6147-53-1
Formula molecolare C4H14CoO8
Molecular Weight (g/mol) 249.081
Numero MDL MFCD00149569
InChI Key ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
IUPAC Name cobalt(2+);diacetate;tetrahydrate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(Ii) Acetate Tetrahydrate
Punto di fusione 298°C
Quantità 50 g
Formula lineare (CH3COO)2Co · 4H2O
Numero UN UN3077
Beilstein 3731397
Peso formulazione 249.08g/mol
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystals
Densità 1.705g/cu.cm