Learn More
Cobalt foil, 0.5mm (0.02in) thick, Puratronic™, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
56.48€ - 628.13€
Identificatori chimici
CAS 7440-48-4
Formula molecolare Co
Molecular Weight (g/mol) 58.93
Numero MDL MFCD00010935
InChI Key GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC Name cobalt
SMILES [Co]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11377087
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011451.FG
25 x 50 mm
56.48€
Pezzo
11367087
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011451.FY
50 x 100 mm
628.13€
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7440-48-4
58.93
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
104730
cobalt
Co
MFCD00010935
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
CHEBI:27638
[Co]
Specifica
Cobalt foil
7440-48-4
Co
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
[Co]
58.93
CHEBI:27638
Puratronic™
≈5.6g/25x50mm
0.5mm (0.02 in.) thick
(metals basis)
MFCD00010935
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
cobalt
104730
99.995%
Odorless
Foil
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H334-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 231-158-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identificativo prodotto
  • Cobalt foil, 0.5mm (0.02in) thick, Puratronic
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cobalt