Learn More
Buerkle™ Thread adapters LaboPlastBuerkle™ 3/4 in.
StopCock spigots, ball valves and other accessories can be connected to most commercially available containers, with the LaboPlast™ thread adapters.
Marca:  Buerkle™ 0600-0020
Codice prodotto. 10558731
  • 7.37€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • All adapters have a standard outer thread R 3/4 in.
Specifica
Specifica
Polypropylene
Adattatore Kautex
Blue
Adattatore Kautex