Learn More
CNOT9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | CNOT9 |
---|---|
Concentrazione | 0.37 mg/mL |
Applicazioni | Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16851955
|
Proteintech
22503-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16841955
|
Proteintech
22503-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes a member of the highly conserved RCD1 protein family. The encoded protein is a transcriptional cofactor and a core protein of the CCR4-NOT complex. It may be involved in signal transduction as well as retinoic acid-regulated cell differentiation and development. Alternatively spliced transcript variants have been described for this gene.Specifica
CNOT9 | |
Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q5PQL2, Q92600, Q9JKY0 | |
301513, 58184, 9125 | |
CNOT9 Fusion Protein Ag18197 | |
Primary | |
-20°C | |
CNOT9 |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CNOT9, Rcd 1, RCD1, RCD1+, RQCD1 | |
Cnot9 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |