Learn More
Electrothermal™ CMU Series Controlled Mantle
Used in chemistry to heat liquids in round bottom flasks. Electrothermal™ CMU Series Controlled Mantle includes a stainless steel grounded earth screen covering the element and is double-fused for added safety.
468.00€ - 630.00€
Specifica
Tensione 230 V
Temperatura (sistema metrico) 450°C
Frequenza 50/60 Hz
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Wattage Peso (sistema metrico) di spedizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Wattage Peso (sistema metrico) di spedizione Prezzo Quantità e disponibilità  
15531620
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Electrothermal™
03012-23
100 mL 175 x 175 x 150mm 100W 0.75kg
468.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-09-2025
Aggiungi al carrello
15541620
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Electrothermal™
03012-43
500 mL 220 x 220 x 170mm 330w 1.5kg
630.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15551620
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Electrothermal™
03012-53
1000 mL 220 x 220 x 170mm 380W 1.5kg
625.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 'Burn off' procedure at the end of the manufacturing process enables use straight out of the box.
  • Includes grounded earth screen and double fuses
  • Automatically cut out to protect the user from electric shocks.
  • Round bottom flask capacity of between 50 to 5000mL
  • Element temperatures up to 450°C
  • Built-in energy regulator
  • Indicator lamps for power and heater operation
  • Replaceable insulated heater cartridge
  • An easy to clean powder coated aluminum outer casing
  • “Cool-to-the-touch” exterior
  • Non-skid feet and support rod bracket
  • Support rodes not included
Specifica
Specifica
230 V
450°C
50/60 Hz