Learn More
Thermo Scientific™ Closures with Prefitted Septa for 13mm Crimp/Snap-Ring LoVials™
Thermo Scientific™ National Closures with Prefitted Septa are available in easy-to-apply Kim-Snap or standard aluminum variety to suit your application needs.
Marca:  Thermo Scientific™ C4015-4A
Codice prodotto. 11981533
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ National Closures with Prefitted Septa are available in easy-to-apply Kim-Snap or standard aluminum variety to suit your application needs.
  • Kim-Snap™ closures provide a tight seal without the need of a crimper
  • National Scientific aluminum crimp closures provide a secure, leak-resistant seal
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PTFE, Silicone
Red PTFE/White Silicone
13 mm