Learn More
Nickel Electro™ Bagno termostatico in acciaio inox Clifton™
Get optimum external water circulation and temperature stability with the thermostatic baths. Designed for immersion of flasks, bottles, racks in a highly stable temperature environment; the Clifton™ Unstirred Thermostatic Bath includes anti-bacterial technology and other unique features as demanded by many clinical and laboratory environments.
Specifica
Materiale camera | Acciaio inox |
---|---|
Tipo di unità di controllo | Puntatore con quadrante intuitivo per l'impostazione della temperatura, graduato con intervalli da 5 °C, interruttore per l'attivazione e la disattivazione della luce. Verifichiamo le prestazioni di ogni bagno calibrando i suoi comandi e la temperatura dell'acqua a 45 °C per garantire l'uniformità |
Descrizione | Thermostatic Water Baths |
Certificazione/Conformità | Omologazione CE |
Gamma di temperatura | +5 - 100 °C |
Descrizione
- Designed for immersion of flasks, bottles, racks in a highly stable temperature environment
- Analogue baths designed for general use and are economically priced
- Shelf in the stainless steel tank provides a stable support for flasks, bottles, racks that can be removed for cleaning
- Painted surfaces feature “anti-bacterial technology”
- High quality corrosion resistant stainless steel tank
- Bright clean finish housed in a durable paint finished outer case
- Fitted with side lifting handles for ease of transportation
Specifica
Acciaio inox | |
Thermostatic Water Baths | |
+5 - 100 °C | |
Acciaio inox | |
150 mm |
Puntatore con quadrante intuitivo per l'impostazione della temperatura, graduato con intervalli da 5 °C, interruttore per l'attivazione e la disattivazione della luce. Verifichiamo le prestazioni di ogni bagno calibrando i suoi comandi e la temperatura dell'acqua a 45 °C per garantire l'uniformità | |
Omologazione CE | |
Riscaldamento di campioni di altezza ridotta come microprovette, micropiastre e bottiglie ideali per | |
3 anni | |
230 V |