Learn More
Nickel Electro™ Bagno in acqua di ebollizione in acciaio inox Clifton™
Get optimum boiling results with this rectangular, stainless steel electrically heated boiling bath. Featuring an energy regulator that controls the amount of boiling, this Clifton™ Stainless Steel Rectangular Electric Boiling Bath is ideal for safety.
Specifica
Descrizione Boiling Bath
Da utilizzare con (applicazione) Distillazione/Concentrazione di liquidi, fusione di agar e altri solidi, analisi metallurgica, anali
Materiale Acciaio inox
Forma Forma rettangolare
Warranty 3 anni
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
  • Rectangular, stainless steel electrically heated
  • Multi-place baths with fixed temperature for boiling water
  • Fitted with concentric ringed lids to vary the hole size
  • Features an integral constant level device to maintain constant water level during boiling
  • Fitted with a sheathed immersion element and a one shot thermal cut out for safety
Specifica
Specifica
Boiling Bath
Acciaio inox
3 anni
230 V
Distillazione/Concentrazione di liquidi, fusione di agar e altri solidi, analisi metallurgica, anali
Forma rettangolare
90 mm