Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Basket
Complete an Ultrasonic Bath with a stainless steel basket. Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Basket is durable and made of high quality stainless steel.
Marca:  Nickel Electro™ BSK-4
Codice prodotto. 13181293
  • 118.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High quality
  • Durable
  • Stainless steel
  • For use with Ultrasonic Bath
  • Includes side lifting handles
Specifica
Specifica
1 Pk.
4 L
Ultrasonic Bath, 4 L
110 mm
228 mm
Basket
107 mm
For Ultrasonic Bath
Stainless Steel
228 x 107 x 110 mm