Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Metalware Range™ Stainless Steel Round Pipet Sterilizing Boxes
Keep pipets sterile with sterilizing boxes. Nickel Electro™ Metalware Range™ Stainless Steel Round Pipet Sterilizing Boxes can be steam sterilized at 120°C and withstand dry heat temperatures of up to 180°C.
62.70€ - 83.05€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Quantità | Each |
Tipo | Sterilizing Box |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11776587
|
Nickel Electro™
6199 |
230 mm |
83.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11786567
|
Nickel Electro™
6201 |
407 mm | N/A | ||||||
11884483
|
Nickel Electro™
6202 |
457 mm |
79.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Stainless Steel round profile with lid
- Can be steam sterilized up to 120°C
- Can withstand dry heat up to 180°C
Specifica
Autoclavable | |
Stainless Steel | |
Each | |
Sterilizing Box |