Learn More
CLEC4G Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | CLEC4G |
---|---|
Concentrazione | 0.31 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16818234
|
Proteintech
18173-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16808234
|
Proteintech
18173-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes a glycan-binding receptor and member of the C-type lectin family which plays a role in the T-cell immune response. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Specifica
CLEC4G | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q6UXB4 | |
339390 | |
CLEC4G Fusion Protein Ag12837 | |
Primary | |
-20°C | |
CLEC4G |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CLEC4G, LP2698, LSECtin, UNQ431 | |
CLEC4G | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |