Learn More
Diversey™ Clearklens Bi-Spore Disinfectant
Disinfects hard surfaces with a sporicidal solution. Diversey Clearklens Bi-Sore Disinfectant is a chlorine dioxide generating system. It is effective against all types of micro-organisms.
Descrizione
- Effective on hard surfaces against all types of micro-organisms, including bacteria, yeasts, fungi, spores, and viruses
- Aseptically filled, two-part system for the creation of chlorine dioxide presented as an activator and base concentrate solutions
- Double bagged to avoid environmental contamination
Specifica
Sterile | |
Filtered |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 1.5 Years
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Informazioni supplementari
- 5L Sterile hard surface sporicidal disinfectant
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium chlorite