Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ Clear VOA Glass Vials with Closed-Top Cap
Use these clear glass vials with closed-top caps for EPA volatile organic analysis (VOA) when a pierceable septa closure is not needed.
150.00€ - 289.00€
Specifica
Material (Liner) | PTFE-faced Silicone |
---|---|
Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.1 in. |
Colore | Clear |
Diametro (sistema metrico) esterno | 28 mm |
Materiale | Glass (Type 1) |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Livello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Livello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16081272
![]() |
Thermo Scientific™
C126-0020 |
20 mL | Unprocessed |
150.00€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15572600
![]() |
Thermo Scientific™
C136-0040 |
40 mL | Unprocessed |
176.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12862324
![]() |
Thermo Scientific™
C226-0020 |
20 mL | Processed |
220.00€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12697376
![]() |
Thermo Scientific™
C326-0020 |
20 ml | Con certificazione |
276.00€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12647386
![]() |
Thermo Scientific™
C336-0040 |
40 mL | Certified |
289.00€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Thermo Scientific™ Clear VOA Vials with Closed Cap are designed for EPA volatile organic analysis (VOA). Closed-top vials for VOA sampling when a pierceable septa closure is not needed. Available Certified to meet EPA Performance Based Specifications for Volatile Organic Analysis, Processed the same way as the certified vials but without certification documentation, or Unprocessed and ready for your own cleaning procedure.
- Clear vial designed for volatile organic analysis (VOA)
- Choose from 20mL or 40mL sizes
- Closed-top white polypropylene cap with PTFE-faced silicone liner bonded to the cap for a secure seal
- Directly compatible with automation
- Closures assembled to vials
Includes:
Certified vials come with the following features:
- Certified to meet or exceed EPA performance-based standards for volatile organic analysis
- Certificate of Analysis (CofA) included in the case and barcoded with lot number for traceability
- Each vial individually barcoded with lot number and unique container number
- Analysis labels included unattached for optional use
- Carton sealed with security tape providing tamper evidence
- Unique Field to Lab carton conveniently converts to a vial organizer tray for convenient lab use. Chipboard divider packaging to cushion and help protect vials from breakage; overpack required for shipping
Processed vials are processed in the same manner as Certified vials and come with all the features of Certified vials, but vials are not barcoded, and CofA is not included.
Unprocessed vials are economically packaged glass-to-glass in a shrink-wrapped tray and are ready for your own in-house cleaning and certification process.
Recycling information:
Please recycle the corrugate cartons and any LDPE bags your products are delivered in.
Specifica
PTFE-faced Silicone | |
Clear | |
Glass (Type 1) | |
B267-2414UBB | |
Polypropylene | |
72 Cs. | |
24-414 |
1.1 in. | |
28 mm | |
72 | |
I-Chem | |
Closed Cap with Silicone Liner | |
Vial |