Learn More
Fisherbrand™ Vasi in vetro trasparente con pareti dritte e tappi in polipropilene bianco
Il design a imboccatura larga in vetro a calce sodata trasparente USP di tipo III è ideale per campioni solidi di grandi dimensioni e consente la rimozione completa del contenuto. Ideale per campionamento del suolo e applicazioni ambientali
Marca: Fisherbrand™ FB02911763
53.34 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Il design a imboccatura larga in vetro a calce sodata trasparente USP di tipo III è ideale per campioni solidi di grandi dimensioni e consente la rimozione completa del contenuto. Ideale per campionamento del suolo e applicazioni ambientali
Le pareti dritte consentono la rimozione completa del contenuto. Disponibili in un'ampia varietà di misure, da 1 a 32 onceSpecifica
60 mL | |
Clear | |
40 mm | |
Tappo | |
Glass | |
Bianco | |
Clear | |
Sì | |
Rotondo | |
Straight-sided Jar | |
Polipropilene | |
55 mm |
2 oz. | |
50 mm | |
Soil Sampling and Environmental Applications | |
52 mm | |
24 | |
53-400 | |
Il design a imboccatura larga in vetro a calce sodata USP di tipo III è ideale per campioni solidi di grandi dimensioni e consente la rimozione completa del contenuto | |
Larga | |
49 mm | |
PTFE/polietilene espanso | |
53-400 mm | |
Tappo |