Learn More
Buerkle™ Clear PVC Pressure Tubing
Fabric reinforced, permanently transparent tubing for use with foodstuffs applications.
102.28€ - 186.52€
Specifica
Certificazione/Conformità EU Foodstuffs, TÜV-Approved
Materiale PVC
Overall Length (Metric) 50 m
Da utilizzare con Foodstuff
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for Use with Foodstuffs
Visualizza altre specifiche
Allerta:
The pressure figures are maximum values (bursting pressure) under optimum ambient conditions. The user is responsible for determining any suitability!
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
10048512
Vedere i documenti
Buerkle™
8876-0915
9 mm
111.62€
50m
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10729694
Vedere i documenti
Buerkle™
8876-1016
10 mm
123.73€
50m
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10353273
Vedere i documenti
Buerkle™
8876-1320
13.2 mm
186.52€
50m
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10562954
Vedere i documenti
Buerkle™
8876-0814
8 mm
102.28€
50m
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Increased flexibility
  • High chemical, ageing, and abrasion resistance
  • Environmentally friendly, cadmium-free
  • Foodstuffs quality acc. to the EC Guideline 1935/2004
  • Hardness Shore A 70 ± 3
  • Operating temperature of −20° to +60°C
  • Pressure figures are maximum values (bursting pressure) under optimum ambient conditions
  • TÜV-approved (German industry standards)
Specifica
Specifica
EU Foodstuffs, TÜV-Approved
50 m
Suitable for Use with Foodstuffs
Abrasion-Resistant, Chemical-Resistant
70 (Shore A, ± 3)
Pressure Tubing
PVC
Foodstuff
-20°C
Clear
60°C
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Buerkle™ Clear PVC Pressure Tubing