Learn More
Hirschmann™ Pipetta graduata in vetro sodico-calcico
Provides volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Clear Glass Graduated Pipettes with Amber Stain Graduation come with a cotton plug end as standard.
Marca: Hirschmann™ 1000142
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Short line
- Acc. to DIN EN ISO 835
- Graduated to tip, zero on top, type 3
Specifica
Classe B | |
Sì | |
0.1 mL | |
Confezione da 12 | |
360 ± 5 mm |
Vetro sodico calcico | |
Amber | |
Graduazioni ambra permanenti con colore argento a diffusione | |
2 ml | |
Pipetta graduata |