Learn More
Hirschmann™ Pipetta graduata in vetro sodico-calcico
Provides volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Clear Glass Graduated Pipettes with Amber Stain Graduation come with a cotton plug end as standard.
Marca:  Hirschmann™ 1000129
Codice prodotto. 11726622
  • 72.60€ / pezzi 12
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Description
Description
  • Short line
  • Acc. to DIN EN ISO 835
  • Graduated to tip, zero on top, type 3
Specifications
Specifications
Classe B
0.01 mL
Confezione da 12
360 ± 5 mm
Vetro sodico calcico
Amber
Graduazioni ambra permanenti con colore argento a diffusione
0.5 ml
Pipetta graduata
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers