Learn More
Fisherbrand™ Clear Boston Round Glass Bottles with White Polypropylene Caps
Clear Boston round Type III soda-lime glass is ideal for solvent, chemical or sample storage. Packaged in convenience packs with white polypropylene caps attached to maintain cleanliness
21.00€ - 215.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Materiale | Glass (Type 3) |
Colore chiusura | White |
Closure Included | Yes |
Bocca | Narrow |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Rivestimento interno chiusura | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Rivestimento interno chiusura | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16194447
![]() |
Fisherbrand™
FB02911787 |
60 mL | PTFE/Polyethylene Foam | 24 |
34.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16124457
![]() |
Fisherbrand™
FB02911790 |
60 mL | Pulp/Vinyl | 288 |
215.00€
pezzi 288 |
Spedizione stimata: 15-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16194417
![]() |
Fisherbrand™
FB02911752 |
60 mL | Pulp/Vinyl | 24 |
27.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16134447
![]() |
Fisherbrand™
FB02911780 |
120 mL | Pulp/Vinyl | 24 |
45.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 15-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16194397
![]() |
Fisherbrand™
FB02911730 |
120 mL | Pulp/Vinyl | 160 |
143.00€
pezzi 160 |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16104457
![]() |
Fisherbrand™
FB02911788 |
120 mL | PTFE/Polyethylene Foam | 24 |
41.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16114457
![]() |
Fisherbrand™
FB02911789 |
240 mL | PTFE/Polyethylene Foam | 12 |
30.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16114407
![]() |
Fisherbrand™
FB02911732 |
240 mL | Pulp/Vinyl | 108 |
174.00€
pezzi 108 |
Spedizione stimata: 15-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16144447
![]() |
Fisherbrand™
FB02911781 |
240 mL | Pulp/Vinyl | 12 |
21.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 15-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16104427
![]() |
Fisherbrand™
FB02911753 |
480 mL | PTFE/Polyethylene Foam | 12 |
30.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16114447
![]() |
Fisherbrand™
FB02911777 |
480 mL | Pulp/Vinyl | 12 |
38.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16124447
![]() |
Fisherbrand™
FB02911778 |
950 mL | Pulp/Vinyl | 12 |
54.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 15-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16114427
![]() |
Fisherbrand™
FB02911754 |
950 mL | PTFE/Polyethylene Foam | 12 |
44.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 16-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- General use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important
- Narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
- Clear glass offers minimal chemical interference with contents and is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary
- Environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage
Specifica
Clear | |
White | |
Narrow | |
Polypropylene |
Glass (Type 3) | |
Yes | |
Boston Round Bottle |