Learn More
Micronova™ Cleanroom Ballpoint Click Pen
Cleanroom Click Pens use low sodium, indelible ink and feature a special high-density poly barrel and easy-click retractable nib.
27.60€ - 441.00€
Specifica
Colore coperchio White
Materiale coperchio High-Density Poly
Dimensioni (L x P) 15 cm (6 in.) x 9.5 mm (0.38 in.)
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 9001 Certified Facility
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
17655915
Vedere i documenti
Micronova™
PEN-11
Black Non-sterile
27.60€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
17218336
Vedere i documenti
Micronova™
PEN-11IR
Black Sterile
308.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
17665915
Vedere i documenti
Micronova™
PEN-12
Blue Non-sterile
27.60€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
17633935
Vedere i documenti
Micronova™
PEN-12IR
Blue Sterile
441.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Product Type: Ballpoint Pen
  • Ink Type: Low Sodium (Indelible)
  • Tip Type: Click / Retractible
  • Tip Style: Ballpoint (0.7 mm)
  • Dimensions (L x W): 15 cm (6 in.) x 9.5 mm (0.38 in.)
  • Packaging: Double-Bagged
  • For Use With (Application): Cleanroom Documentation
  • For Use With (Equipment): Cleanroom Paper
Specifica
Specifica
White
15 cm (6 in.) x 9.5 mm (0.38 in.)
ISO 9001 Certified Facility
Cleanroom Documentation
Ballpoint Click Pen
2.171 oz. (Pack)
High-Density Poly
Not Autoclavable
Reusable
Cleanroom Paper
Ballpoint (0.7 mm)
61.547 g