Learn More
BD Accuri™ Cleaning Solution Concentrate
Used for cleaning the components in flow cytometers, including the Accuri™ C6. BD™ Accuri™ Cleaning Solution Concentrate makes 1L cleaning solution that complies with RUO regulatory status.
Marca: BD 653157
Description
To ensure consistent instrument functioning, always clean and rinse the instrument before turning it off at the end of the day and immediately after running viscous samples or dyes.
- Application: Flow cytometry
- Added to 1L deionized water to make cleaning solution for the BD Accuri™ C6 Flow Cytometer
- Lot number and expiration date listed on label of each vial
- For research only (RUO)—Not for therapeutic or diagnostic use
Physical properties:
- pH at 20°C: 2.5
- Boiling point: 130°C
- Density: 1.12g/cm3 at 20°C
- Soluble in water
Specifications
Yellowish | |
Concentrated cleaning solution for flow cytometers | |
1 L |
Citric acid 25%, Glycollic acid 10%, Water 55% | |
Liquid | |
RUO |
Safety and Handling
- Cleaning Concentrate Solution
Signal Word
- Pericolo
Hazard Category
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Hazard Statement
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contiene: citric acid, glycollic acid
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.