Learn More
BINDER™ Serie FP Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, a convezione forzata e con funzioni di programmazione
La camera di prova dei materiali BINDER della serie FP offre una soluzione affidabile quando si richiedono tempi di essiccazione ridotti e un riscaldamento particolarmente rapido – anche a pieno carico.
Marca: BINDER™ 9010-0255
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da più 5 °C fino a 300 °C
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Velocità della ventola regolabile
- Aletta di scarico aria regolabile
- Controller con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
- 2 griglie inseribili cromate
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
- Interfaccia per computer: RS 422
Specifica
20 kg | |
FP115-230V, standard, Serie FP Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento a convezione forzata e con funzioni di programmazione, 115 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz | |
APT.line™ technology | |
2 std./6 max. | |
Drying and Heating Chamber | |
FP115-230V | |
835 x 755 x 705 mm | |
230 V, 1 phase, 50/60 Hz, 1.6 kw, 10 A | |
1,6 kW | |
50/60 Hz |
Controller with time-segment and real-time programming | |
115 L | |
Forced | |
Ambient +5° to 300°C | |
LED | |
600 x 410 x 480 mm | |
62 kg | |
230 V | |
10 A |