Learn More
Zwiebel™ Pesi di classe M1
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Weights are ideal for the verification or calibration of class M2 weights.
144.00€ - 247.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For use with Weighing Instruments of Medium Accuracy Class III and Ordinary Accuracy Class IIII
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Tolleranza Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tolleranza Prezzo Quantità e disponibilità  
12001613
Vedere i documenti
Zwiebel™
PBI23717
±500 mg
200.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
12011613
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Zwiebel™
PBI23718
±1000 mg
247.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-07-2025
Aggiungi al carrello
11794724
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Zwiebel™
PBI23716
±250 mg
144.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Class M1 cast iron calibration weight
  • In compliance with OIML R111
  • Supplied individually
Specifica
Specifica
For use with Weighing Instruments of Medium Accuracy Class III and Ordinary Accuracy Class IIII