Learn More
Zwiebel™ Scatole pesi di classe M1
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Weight Boxes are ideal for the verification or calibration of class M₂ weights.
125.00€ - 277.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso con strumenti di pesatura con precisione media di classe III e precisione ordinaria di classe IIII |
---|
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11840892
|
Zwiebel™
PBI56815 |
1000 g |
203.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11850902
|
Zwiebel™
PBI5681Y |
2000 g |
277.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11870872
|
Zwiebel™
PBI5679Y |
500 g |
125.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Class M1 calibration weight
- In compliance with OIML R111
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
Per l'uso con strumenti di pesatura con precisione media di classe III e precisione ordinaria di classe IIII |