Learn More
Zwiebel™ Pesi di classe F1
Use with weighing instruments of medium accuracy class II. Zwiebel™ Class F1 Box Weights are ideal for the verification or calibration of class F2 weights.
172.00€ - 174.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I and High Accuracy Class II |
---|
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11710623
|
Zwiebel™
PBI2301T |
100 mg |
174.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11780613
|
Zwiebel™
PBI2301P |
10 mg |
172.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11720623
|
Zwiebel™
PBI2301W |
200 mg |
174.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11790613
|
Zwiebel™
PBI2301R |
20 mg |
174.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11730623
|
Zwiebel™
PBI2301X |
500 mg |
174.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11700623
|
Zwiebel™
PBI2301S |
50 mg |
174.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Class F1 weight
- Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
- In compliance with OIML R111
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I and High Accuracy Class II |