Learn More
Zwiebel™ Class F1 Weight with Certificate
Zwiebel™ F1 Weight with Certificate is intended for use in the verification or calibration of class F2 weights.
Marca:  Zwiebel™ PBI2301L
66.25 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11750613
  • 154.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Permanent magnetization: < 25 μT
  • Weights intended for use in the verification or calibration of class F2 weights and for use with weighing instruments of special accuracy class I and high accuracy class II
  • One bloc material
Specifica
Specifica
Wire Weight
8500 ±100 kg/m3
0.1 mm wire
Certificate
1 mg
Triangle
4.5 mm short ends, 6.5 mm long end