Learn More
Zwiebel™ Pesi di classe F1 in scatola con certificato
Use with weighing instruments of special accuracy class I and high accuracy class II. Zwiebel™ Class F1 Weights are intended for use in the verification or calibration of class F2 weights.
196.00€ - 1845.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I and High Accuracy Class II |
---|
Codice del prodotto | Marca | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11770803
|
Zwiebel™
PBI23141 |
±50 mg |
1845.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11780793
|
Zwiebel™
PBI23138 |
±5.0 mg |
522.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11750793
|
Zwiebel™
PBI23135 |
±0.50 mg |
236.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11720793
|
Zwiebel™
PBI23132 |
±0.20 mg |
210.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11760773
|
Zwiebel™
PBI23129 |
±0.1 mg |
196.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11730793
|
Zwiebel™
PBI23133 |
±0.25 mg |
215.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11760803
|
Zwiebel™
PBI23140 |
±25 mg |
1385.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11740793
|
Zwiebel™
PBI23134 |
±0.30 mg |
234.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Class F1 stainless steel calibration weight
- Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
- In compliance with OIML R111
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I and High Accuracy Class II |