Learn More
Kartell™ Low Form Graduated Beakers Class B
Accurately measures the volume of a liquid. Kartell™ Low Form Graduated Beakers Class B uses horizontal marked lines to assist in measuring out various volumes of a liquid.
58.75€ - 131.00€
Specifica
Colore Crystal Clear
Materiale PMP
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for Foodstuff
Quantità 12Pack
Tipo Becher
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10385771
Vedere i documenti
Kartell™
0154300
100 mL
58.75€
pezzi 12
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Ajouter au panier
10719661
missing translation for 'viewDocuments'
Kartell™
0154600
500 mL
131.00€
pezzi 12
Il en reste null
Spedizione stimata: 22-07-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Crystal clear
  • Good chemical resistance
  • Permanent graduations moulded into beaker
  • Can withstand temperatures up to 170°C for short periods
  • Suitable for applications with food
Spécification
Spécification
Crystal Clear
Suitable for Foodstuff
Becher
Molded Graduations
PMP
12Pack
Autoclavable
ISO 7056-1981(E), BS 5404 Part 1
Low Form
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis