Learn More
VITLAB™ Cilindri graduati di classe B in polipropilene con scala graduata in rilievo
Manufactured from polypropylene for strength and durability. VITLab™ Class B Polypropylene Graduated Cylinders with Raised Scale are designed with a hexagonal base with bottom studs to provide high stability.
31.45€ - 92.35€
Specifica
Materiale | PTFE (polipropilene) |
---|---|
Classe | Classe B |
Bilancia | In rilievo |
Forma | Round |
Base Type | Esagonale |
Codice del prodotto | Marca | dimCapacityMetric | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | dimCapacityMetric | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15732106
|
VITLAB™
646941 |
0.20 ml |
31.45€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10281232
|
VITLAB™
653941 |
20 mL |
92.35€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15762106
|
VITLAB™
650941 |
2 ml |
44.05€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Highly transparent
- Raised scale and ring marks at the primary scale points, calibrated ‘In’
- Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706
- Thermal stress up to 80 °C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded
- Suitable for foodstuff
Specifica
PTFE (polipropilene) | |
In rilievo | |
Esagonale |
Classe B | |
Round |