Learn More
Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders with NS Ground
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class B Measuring Cylinders with NS Ground are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
42.15€ - 194.00€
Specifica
Tipo di base | Hexagonal |
---|---|
Scale Color | Blue |
Forma | Round |
Tipo | Graduated Mixing Cylinder |
Materiale | Glass |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11892851
|
Hirschmann™
2330160 |
10 ml |
42.15€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11802861
|
Hirschmann™
2330170 |
25 ml |
45.10€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11822861
|
Hirschmann™
2330180 |
100 ml |
53.70€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11832861
|
Hirschmann™
2330186 |
250 ml |
78.65€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
15599025
|
Hirschmann™
2330194 |
2000 mL |
194.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11842861
|
Hirschmann™
2330190 |
500 ml |
127.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
- With NS ground and polyethylene stopper
- Acc. to DIN EN ISO 4788
- Short line, blue graduation
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Hexagonal | |
Round | |
Glass | |
B | |
Polietilene |
Blue | |
Graduated Mixing Cylinder | |
DIN EN ISO 4788 | |
Tappo in polietilene |