Learn More
Hirschmann™ Class A USP Brown Graduated Measuring Pipettes
Provided with a USP dated batch identification certificate for uniformity.
89.80€ - 104.00€
Specifica
Certificazione/Conformità USP
Classe A
Materiale AR-GLAS
Da utilizzare con (applicazione) Volumetric accuracy in pipetting
Graduato
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11761516
Vedere i documenti
Hirschmann™
110013327
1 mL
89.80€
pezzi 12
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11771516
Vedere i documenti
Hirschmann™
110014127
2 mL
89.80€
pezzi 12
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11791516
Vedere i documenti
Hirschmann™
110016027
10 mL
104.00€
pezzi 12
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11701526
Vedere i documenti
Hirschmann™
110017027
25 mL
104.00€
pezzi 6
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With silver diffusion ink for permanent markings
  • Brown graduation marks
  • Main point ring graduation
  • Graduated to tip
  • Manufactured from AR glass™ soda-lime glass with a smooth, non-porous surface
  • Available in a range of volumes
Specifica
Specifica
USP
AR-GLAS
Measuring Pipet
A
Volumetric accuracy in pipetting
Brown