Learn More
Corning™ Class A Reusable PFA Volumetric Flasks with Screw Cap
Autoclaved to 121°C
1008.14€ - 1656.84€
Specifica
Materiale chiusura Perfluoroalkoxy Copolymer
Colore Translucent
Materiale PFA
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 140°F
Temperature Range (Metric) 60°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11377881
Vedere i documenti
Corning™
5650P-10
10 mL
1008.14€
pezzi 6
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-11-2025
Aggiungi al carrello
11387881
Vedere i documenti
Corning™
5650P-25
25 mL
1273.24€
pezzi 6
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-11-2025
Aggiungi al carrello
11317891
Vedere i documenti
Corning™
5650P-50
50 mL
1285.01€
pezzi 6
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-11-2025
Aggiungi al carrello
11397881
Vedere i documenti
Corning™
5650P-100
100 mL
1588.88€
pezzi 6
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-11-2025
Aggiungi al carrello
11307891
Vedere i documenti
Corning™
5650P-250
250 mL
1656.84€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-11-2025
Aggiungi al carrello
11327891
Vedere i documenti
Corning™
5650P-500
500 mL
1587.74€
pezzi 4
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-11-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Translucent flask is supplied with a perfluoroalkoxy-copolymer screw cap. Screw caps provide hermetic seals and help reduce the possibility of outside contamination. The product is manufactured to Class A tolerances as defined by ISO 1042 and flasks have individually calibrated graduation lines. They withstand high temperatures and are resistant to a variety of aqueous solutions and organic solvents. These flasks may be autoclaved to 121°C without affecting the graduation tolerance. Recommended routine cleaning up to 60°C will preserve graduations. Height dimension is flask only, without screw cap.
Specifica
Specifica
Perfluoroalkoxy Copolymer
PFA
60°C
Reusable
Translucent
140°F
Autoclavable
Flat