Learn More
VITLAB™ Matraccio volumetrico di classe A in PMP
Fiasche che servono a regolare accuratamente i volumi per misure esatte in applicazioni di laboratorio. Le fiasche volumetriche in PMP VITLAB™ Classe A sono dotate di un solo contrassegno di calibrazione che definisce esattamente il volume calibrato. Disponibili in PMP altamente trasparente, chiaro o con assorbimento UV per conservare sostanze fotosensibili.
Marca:  VITLAB™ 67504
Codice prodotto. 17887810
  • 49.05€ / pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 31-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Safely protect samples from the effects of light, while maintaining high transparency to enable volumes to be set accurately
  • With ring mark individually calibrated to ‘In’
  • Class A tolerances according to DIN EN ISO 1042
  • With printed lot number and batch certificate
  • Thermal stress up to 121°C (autoclaving) does not permanently exceed the tolerance limit
  • To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
  • Also available with DAkkS calibration certificate or individual quality certificate
Specifica
Specifica
Cristallino
500 ml
270 mm
Classe A
DIN EN ISO 1042
Tappo NS 19/26
PMP
±0.25 ml
Tappo smerigliato standard
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
VITLAB™ Matraccio volumetrico di classe A in PMP > Capacity: 500mL; Height: 270mm; Includes: NS 19/26 stopper; Tolerance: ±0.25mL