Learn More
VITLAB™ Class A PMP Graduated Cylinders with Raised Scale
17.35€ - 18.25€
Specifica
Classe | A |
---|---|
Forma | Round |
Base Type | Esagonale |
Tipo | Cilindro graduato |
Codice del prodotto | Marca | dimCapacityMetric | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | dimCapacityMetric | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11338543
|
VITLAB™
64704 |
0.5 mL |
17.35€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11348543
|
VITLAB™
64804 |
1 mL |
18.25€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
A | |
Round | |
Esagonale | |
Cilindro graduato |