Learn More
Hirschmann™ Cilindri di misurazione di classe A con graduazioni blu
Eccellenti per le misurazioni precise di liquidi e per il trasferimento di fluidi in laboratorio. I cilindri di misurazione Hirschmann Instruments™ di Classe A con graduazioni blu sono realizzati con resistenti tubi in vetro DURAN™.
Marca: Hirschmann™ 224017027
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Con beccuccio e scala graduata ad anelli nei punti principali
- Graduazione blu
- Certificazione di conformità con identificazione del lotto per data
- Prodotto in conformità con gli standard DIN EN ISO 4788
- Anticorrosione e resistente agli sbalzi termici
Specifica
Esagonale | |
Blue | |
DIN EN ISO 4788 | |
170 mm | |
Cilindro dosatore graduato | |
25 ml | |
0.25 |
USP | |
Round | |
A | |
±0.15 mL | |
Glass | |
0.5 ml |