Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Clamping Strip H
Holder with sponge rubber cover for fastening upright vessels.
83.10€ - 98.00€
Specifica
Product Type | Clamping Strip |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Fastening upright vessels |
Include | Sponge rubber cover |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10576391
|
Edmund Bühler GmbH™
0050 387 |
Shaker KS | N/A | ||||||
10267461
|
Edmund Bühler GmbH™
0050 400 |
Shaker SM |
92.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10165841
|
Edmund Bühler GmbH™
0050 118 |
Combifix KS |
83.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Sponge rubber cover
- Fastens upright vessels
- For use with a variety of shakers
Specifica
Clamping Strip | |
Fastening upright vessels | |
Sponge rubber cover |