Learn More
OHAUS™ Clamp Connector
OHAUS™ Clamp Connector provides secure support for holding glassware at elevated positions.
Marca: OHAUS™ 30392262
36.99 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Hold glassware safely
- Corrosion-resistant
- Providing convenience with exceptional stability and durability
Specifica
Multi-Rod | |
Nickel-plated | |
40 x 33 mm (H x L) |
Connector | |
Clamp, Connector, Multi-Rod, CLC-MTRODZ |