Learn More
OHAUS™ Clamp Connector
OHAUS™ Clamp Connector provides secure support for holding glassware at elevated positions.
Marque: OHAUS™ 30392261
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Hold glassware safely
- Corrosion-resistant
- Providing convenience with exceptional stability and durability
Spécification
Channel | |
Nickel-plated | |
40.000 mm | |
40 x 33 mm (H x L) | |
33.00 mm |
Connector | |
Clamp, Connector, Channel, CLC-CHANLZ | |
1.58 in. | |
1.30 in. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu