Learn More
Cytiva Whatman™ Vacuum Filtration Device Clamp
Securely clamp flasks to avoid spillage and breakage when using vacuum/suction filtration setups with glass frits. Whatman™ Vacuum Filtration Device Clamp includes spring or locking clamps for use with GV 025/0 or GV 100/0 vacuum filter units.
525.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | GV 100/0 Vacuum Filter Device |
Volume del campione | 500 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | Vacuum/Suction Filtration |
Include | Silicone O-Ring |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11364924
|
Cytiva
10443005 |
Locking Clamp |
525.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Whatman glass vacuum filtration devices with glass frit filter, rubber stopper connection and membrane filter
- Accessories are chemically resistant to most aqueous, organic, acidic and caustic solutions
- Autoclavable and can be used up to 200°C
- GV 025/0/06: Spring action clamp for 60 mL vacuum filtration unit
- GV 100/0/06: Locking clamp with silicone O-ring for 500 mL vacuum filtration unit
Specifica
Autoclavable | |
500 mL | |
Silicone O-Ring | |
392°F | |
Locking Clamp |
GV 100/0 Vacuum Filter Device | |
Vacuum/Suction Filtration | |
GV 100/0/06 | |
200°C |