Learn More
Citric acid, trisodium salt dihydrate, 99%, pure Codice prodotto.: 13438488
Citric acid, trisodium salt dihydrate, 99%, pure
Codice prodotto. 13438488 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
25 kg, Fibre drum, 25kg
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Glass Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
500g
5g
5kg
Codice prodotto. 13438488
Marca: Thermo Scientific Acros 227130250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1545801 | C6H9Na3O9 | 294.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 1545801
Formula molecolare C6H9Na3O9
Molecular Weight (g/mol) 294.1
Numero MDL MFCD00150031
InChI Key NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrateVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC Name trisodio; 2-idrossipropano-1,2,3-tricarbossilato; diidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Citric acid, trisodium salt dihydrate
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.99
Imballaggio Fibre drum
Formula lineare NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O
Quantità 25 kg
Indice di Merck 15, 8737
Informazioni di solubilità Solubility in water: 720g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 294.09
Percent Purity 0.99
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lottoA0471223 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/05/2025 Codice prodotto227135000,227130051,227130250,227130010
Numero di lottoA0440212 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/05/2025 Codice prodotto227135000,227130051,227130250,227130010
Numero di lottoB0155503 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Codice prodotto227135000,227130051,227130250,227130010
Numero di lottoB0148467 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/10/2023 Codice prodotto227135000,227130051,227130050,227130250,227130010
Numero di lottoB0148401 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/10/2023 Codice prodotto227135000,227130051,227130050,227130250,227130010
Identificativo prodotto
  • Citric acid, trisodium salt dihydrate
Titolo del prodotto
Citric acid, trisodium salt dihydrate, 99%, pure >